Läs mer
Flunarizindihydroklorid, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30327139
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
Product Code. Kvantitet
30327139 50 mg
1 options
Product Code. 30327139 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC13726400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Flunarizine dihydrochloride
CAS 30484-77-6
Analyt- eller komponentnamn Flunarizine dihydrochloride
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C26 H26 F2 N2 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride, (E)-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamyl-, dihydrochloride, (E)- (8CI), (E)-1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, Dinaplex, Flugeral, Flunagen, Flunarizine dihydrochloride, Flunarizine hydrochloride, Flunarl, Fluxarten, Gradient, Issium, Mondus, R 14950
InChI formel InChI=1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;;
LEDER Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C\c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
IUPAC-namn 1-[bis(4-fluorofenyl)metyl]-4-[(E)-3-fenylprop-2-enyl]piperazin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 477.42
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 476,1598 g/mol