Läs mer
Flunarizin Dihydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Flunarizin dihydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flunarizine dihydrochloride |
| CAS | 30484-77-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Flunarizine dihydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C26 H26 F2 N2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride, (E)-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamyl-, dihydrochloride, (E)- (8CI), (E)-1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, Dinaplex, Flugeral, Flunagen, Flunarizine dihydrochloride, Flunarizine hydrochloride, Flunarl, Fluxarten, Gradient, Issium, Mondus, R 14950 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;; |
| LEDER | Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C\c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC-namn | 1-[bis(4-fluorofenyl)metyl]-4-[(E)-3-fenylprop-2-enyl]piperazin; Dihydroklorid |
| Visa mer |