missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flunarizine EP Impurity C (as Dihydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17921926
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921926 100 mg
17922176 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17921926 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0175.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Flunarizine EP Impurity C (as Dihydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[(RS)-(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine Dihydrochloride
CAS 2734416-95-4
Analyt- eller komponentnamn 1-[(RS)-(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H26 F2 N2 . 2[HCl]
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flunarizine Dihydrochloride Imp. C (EP), Flunarizine Imp. C (EP), 1-[(RS)-(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine Dihydrochloride, Flunarizine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Dihydrochloride, 4-Defluoro-2-fluoro-flunarizine dihydrochloride, Cloxacillin Related Compound D, Cloxacillin Sodium Impurity D, Cloxacillin Impurity D, Flunarizine Impurity C Dihydrochloride, (E)-1-[(4-Fluoroohenyl)(2-fluorophenyl)methyl]-4-(cinnamyl)piperazine Dihydrochloride, 1-cinnamyl-4-((2-fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methyl)piperazine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-23-14-12-22(13-15-23)26(24-10-4-5-11-25(24)28)30-19-17-29(18-20-30)16-6-9-21-7-2-1-3-8-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b9-6+;;
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2F)N3CCN(C/C=C/C4=CC=CC=C4)CC3.Cl.Cl
IUPAC-namn 1-[(2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 477.42
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 476.1598 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.