Läs mer
Flunixin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309415
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309415 1 ml
1 options
Produktkod. 30309415 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13726900AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flunixin
CAS 38677-85-9
Analyt- eller komponentnamn Flunixin
Frakt skick +20°C
Molekylformel C14 H11 F3 N2 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
LEDER Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 296.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 296.0773 g/mol