missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Flunixin-5-hydroxy, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxy Flunixin |
| CAS | 75369-61-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Hydroxy Flunixin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H11 F3 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22) |
| LEDER | Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.24 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?