Läs mer
Flunixin D3 (metyl D3) 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321946
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30321946 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321946 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13727010AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flunixin D3 (methyl D3)
CAS 1015856-60-6
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylformel C14 2H3 H8 F3 N2 O2
Kvantitet 1 mL
Synonym Flunixin D3 (methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[2-(trideuteriometyl)-3-(trifluormetyl)anilino]pyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 299.26
Formel vikt 299,0961 g/mol