Learn More
Flunixin D3 (methyl D3) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Flunixin D3 (methyl D3) |
| CAS | 1015856-60-6 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Molecular Formula | C14 2H3 H8 F3 N2 O2 |
| Quantity | 1 mL |
| Synonym | Flunixin D3 (methyl D3) |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-[2-(trideuteriomethyl)-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 299.26 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?