Läs mer
Flunixin-d3, TRC
Produktkod. 30399125
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30399125 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF4554021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flunixin D3 (methyl D3)
CAS 1015856-60-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 2H3 H8 F3 N2 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym Flunixin D3 (methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[2-(trideuteriometyl)-3-(trifluormetyl)anilino]pyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 299.26
Formel vikt 299.0961