missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Flunixin Isopropyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30052165
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052165 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052165 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0915.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Flunixin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Flunixin Isopropyl Ester
CAS 2731709-45-6
Analyt- eller komponentnamn Flunixin Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H17 F3 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Flunixin Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-10(2)24-16(23)12-6-5-9-21-15(12)22-14-8-4-7-13(11(14)3)17(18,19)20/h4-10H,1-3H3,(H,21,22)
LEDER CC(C)OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 338.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 338.1242 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.