Läs mer
Flunixin Meglumine EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Flunixin Meglumine EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 54396-44-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H8 F3 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Imp. B (EP), Flunixin USP Related Compound B, Flunixin USP RC B, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamine, 2-Methyl-3-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylbenzenamine, Flunixin Related Compound B, Flunixin Meglumine Impurity B, Flunixin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-metyl-3-(trifluormetyl)anilin |
| Visa mer |