Läs mer
Flunixin Meglumine EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivning
Flunixin Meglumine EP Impurity D
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 2-[(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino]pyridine-3-carboxylate (Flunixin Ethyl Ester) |
| CAS | 54396-42-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 2-[(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino]pyridine-3-carboxylate (Flunixin Ethyl Ester) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H15 F3 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]pyridine-3-carboxylate (Flunixin Ethyl Ester), Flunixin Meglumine Imp. D (EP), 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Flunixin Meglumine Impurity D, Flunixin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F3N2O2/c1-3-23-15(22)11-6-5-9-20-14(11)21-13-8-4-7-12(10(13)2)16(17,18)19/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,20,21) |
| LEDER | CCOC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylate |
| Visa mer |