Läs mer
Flunixin meglumine, MedChemExpress
Beskrivning
Flunixin Meglumine is a potent inhibitor of COX used as analgesic agent with anti-inflammatory and antipyretic activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flunixin meglumine |
| CAS | 42461-84-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H28F3N3O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.48 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (101.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)NC(N=CC=C2)=C2C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)CNC)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 491.46 |
| Formel vikt | 491.46 |
| Visa mer |