Läs mer
Flunixin Meglumine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flunixin meglumine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1 |
| Formel vikt | 491.1879 |
| Procent renhet | >95% |