Läs mer
Flunixin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flunixin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| Formel vikt | 296.0773 |
| Procent renhet | >95% |