Läs mer
Molecular Probes™ Fluo-3, AM, Kalciumindikator
Kvantitet:
1 mg
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
Beskrivning
Märkta kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar en ökning i fluorescens vid bindning av Ca 2+ . Fluo-3 har använts för att avbilda den rumsliga dynamiken hos Ca 2+ -signalering, i flödescytometriexperiment som involverar fotoaktivering av inkapslade kelatorer, andra budbärare och neurotransmittorer, och för cellbaserad farmakologisk screening. Fluo-4 är en analog av fluo-3 med de två klorsubstituenterna ersatta av fluorer, vilket resulterar i ökad fluorescensexcitation vid 488 nm och följaktligen högre fluorescenssignalnivåer. Celler kan laddas med AM-esterformerna av dessa kalciumindikatorer genom att tillsätta den lösta indikatorn direkt till skålar som innehåller odlade celler. Dessa indikatorer är användbara för fluorescens- och konfokalmikroskopi, flödescytometri och screening av mikroplattor.
Kalciumindikator (AM Ester) Specifikationer:
Etikett (Ex/Em av Ca 2+ –bunden form): Fluo-3 (506/526 nm)
Fluorescensintensiteten ökar vid bindning av Ca 2+ :> 100 gånger
Kd för Ca 2+ i buffert:∼ 335 nM
Uppvisar fluorescensökning vid bindning av Ca 2+ med liten förskjutning i
våglängd med användning av TPEN för att kontrollera tungmetallkatjoner
Dessutom binder BAPTA-baserade indikatorer som dessa olika tungmetallkatjoner (t.ex. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med väsentligt högre affinitet än Ca2 + . Störningar i kalciummätningar orsakade av närvaron av dessa joner kan kontrolleras med den tungmetallselektiva kelatorn TPEN .
Fler val för fluorescerande kalciumindikatorer
Vi erbjuder ett stort urval av Molecular Probes™ kalciumindikatorer för användning i olika experimentella scenarier. För mer information, se Fluorescent Ca 2+ Indicators Excited with Visible Light —Avsnitt 19.3 i Molecular Probes™ Handbok.
För UV-exciterbara Ca 2+ -indikatorer, proteinbaserade Ca 2+ -indikatorer, konjugat av Ca 2+ -indikatorer och för fluorescensbaserade indikatorer för andra metalljoner (dvs. Mg 2+ , Zn 2+ ) granska indikatorer för Ca 2+ , Mg 2+ , 1-metaller i kapitel I2 +—Molecular Probes™ Handbok.
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
Kalciumindikator (AM Ester) Specifikationer:
våglängd med användning av TPEN för att kontrollera tungmetallkatjoner
Dessutom binder BAPTA-baserade indikatorer som dessa olika tungmetallkatjoner (t.ex. Mn2 + , Zn2 + , Pb2 + ) med väsentligt högre affinitet än Ca2 + . Störningar i kalciummätningar orsakade av närvaron av dessa joner kan kontrolleras med den tungmetallselektiva kelatorn TPEN .
Fler val för fluorescerande kalciumindikatorer
Vi erbjuder ett stort urval av Molecular Probes™ kalciumindikatorer för användning i olika experimentella scenarier. För mer information, se Fluorescent Ca 2+ Indicators Excited with Visible Light —Avsnitt 19.3 i Molecular Probes™ Handbok.
För UV-exciterbara Ca 2+ -indikatorer, proteinbaserade Ca 2+ -indikatorer, konjugat av Ca 2+ -indikatorer och för fluorescensbaserade indikatorer för andra metalljoner (dvs. Mg 2+ , Zn 2+ ) granska indikatorer för Ca 2+ , Mg 2+ , 1-metaller i kapitel I2 +—Molecular Probes™ Handbok.
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Kalciumanalys |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys, HTS-läsare, Mikroplattläsare, Fluorescerande Imager |
| Produkttyp | Färgämne |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Indikator | Kalciumindikator |
| Indikatoregenskaper | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Kvantitet | 1 mg |
| Visa mer |