Läs mer
MedChemExpress Fluo-3AM
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 2.5 mg/mL (2.21 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 1129.85 g/mol |
| CAS | 121714-22-5 |
| Synonym | Fluo-3-pentaacetoxymethyl ester |