missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Fluo-4 AM
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 μg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Molekylvikt (g/mol) | 1096.94 g/mol |
| CAS | 273221-67-3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?