Läs mer
Molecular Probes™ Fluo-4, AM, cellpermeant
Produktkod. 11504786
Change view
Kvantitet:
10 x 50μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504786 10 x 50μ g 500µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504786 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer F14201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4640.00 SEK
    4315.65 SEK / 500µg
    Save 324.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fluo-4 är en analog till fluo-3 där de två klorsubstituenterna ersätts av fluoriner, vilket resulterar i ökad fluorescensexcitation vid 488 nm och därmed högre fluorescenssignalnivåer.
Märkta kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar en ökning av fluorescens vid bindning av Ca2+. Fluo-3 har använts för att avbilda den rumsliga dynamiken i Ca2+- signalering, i flödescytometriexperiment som involverar fotoaktivering av burade kelatorer, andra budbärare och signalsubstanser, samt för cellbaserad farmakologisk screening. Fluo-4 är en analog till fluo-3 där de två klorsubstituenterna ersätts av fluoriner, vilket resulterar i ökad fluorescensexcitation vid 488 nm och därmed högre fluorescenssignalnivåer. Celler kan laddas med AM-esterformer av dessa kalciumindikatorer genom att tillsätta den lösta indikatorn direkt till skålar med odlade celler. Dessa indikatorer är användbara för fluorescens- och konfokalmikroskopi, flödescytometri och mikroplattscreening.
Kalciumindikator (AM Ester) specifikationer:
  • Etikett (ex/Em av Ca2+–bunden form): Fluo-4 (494/506 nm)
  • Fluorescensintensiteten ökar vid bindning Ca2+: >100 gånger
  • Kd för Ca2+ i buffert: ∼335 nM
  • Uppvisar fluorescensökning vid bindning Ca2+ med liten våglängdsförskjutning
Användning av TPEN för att kontrollera tungmetallkatjoner
Dessutom binder BAPTA-baserade indikatorer som dessa olika tungmetallkatjoner (t.ex. Mn2+, Zn2+, Pb2+) med avsevärt högre affinitet än Ca2+. Störningar i kalciummätningar orsakade av närvaron av dessa joner kan kontrolleras med den tungmetallselektiva kelatorn TPEN (Cat. No. T1210).
Fler val för fluorescerande kalciumindikatorer
Vi erbjuder ett stort urval av Molecular Probes™ kalciumindikatorer för användning i olika experimentella scenarier. För mer information, se Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light—avsnitt 19.3 i handboken Molecular Probes™ .
För UV-exciterbara Ca2+- indikatorer, proteinbaserade Ca2+ -indikatorer, konjugerade av Ca2+ -indikatorer och för fluorescensbaserade indikatorer för andra metalljoner (dvs. Mg2+, Zn2+) granska indikatorer för Ca2+, Mg2+, Zn2+ och andra metalljoner—kapitel 19 i Molecular Probes™ handboken.
I reducerat tillstånd är excitations- och emissionsmaxima för BODIPY™ 581/591 undekansyra 581/591 nm; efter oxidation förskjuter proben excitationen och emissionen till 488/510 nm.
Vi rekommenderar att lösa i högkvalitativ vattenfri DMSO för lagerkoncentrationer på 1 till 5 mM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Kalciumindikator, Cellproliferation, Cellulär bildbehandling
För användning med (utrustning) Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys, HTS-läsare, Mikroplattläsare, Fluorescerande Imager
Produkttyp Färg
Typ av färg Fluo-4
Excitationsvåglängdsområde 480 to 495 nm
Kvantitet 10 x 50μ g
Frakt skick Rumstemperatur
Excitation/Emission 494/506 nm
Emissionsvåglängdsområde 510 to 525 nm
Excitationsvåglängd 494 nm
Emissionsvåglängd 516 nm