Läs mer
Molecular Probes™ Fluo-4 Direct™ Kalciumanalyssats
Kvantitet:
10 x 10 mL
1 x 100 mL
1 x 1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit formulerades för att tillhandahålla en homogen fluorescerande kalciumanalys som:
1. Laddas enkelt in i celler
2. Uppnår ett stort analysfönster och
3. Dämpar bakgrundsfluorescens som genereras från kalciumindikatorn i kompletta medier med liten eller ingen inverkan på den specifika cellulära fluorescensen.
Denna
avancerade formulering gör det möjligt att köra analysen i ett format med enbart addition i närvaro av seruminnehållande media. Fluo-4 Direct™ är det tredje tillägget till Fluo-4-familjen av kalciumdetektionsreagenser. Fluo-4 AM och Fluo-4 NW kräver båda borttagning av media innan analysdetektering, men Fluo-4 NW ökar bekvämligheten genom att inkludera PowerLoad™ reagens för att underlätta cellladdning. De Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit liknar Fluo-4 NW genom att det är formulerat med PowerLoad™ för enkel cellladdning, men unik genom att den kan användas i närvaro av kompletta odlingsmedier och kommer effektivt att undertrycka bakgrundsfluorescens utan att offra den specifika cellulära fluorescens som genereras i analysen.
1. Laddas enkelt in i celler
2. Uppnår ett stort analysfönster och
3. Dämpar bakgrundsfluorescens som genereras från kalciumindikatorn i kompletta medier med liten eller ingen inverkan på den specifika cellulära fluorescensen.
Denna
avancerade formulering gör det möjligt att köra analysen i ett format med enbart addition i närvaro av seruminnehållande media. Fluo-4 Direct™ är det tredje tillägget till Fluo-4-familjen av kalciumdetektionsreagenser. Fluo-4 AM och Fluo-4 NW kräver båda borttagning av media innan analysdetektering, men Fluo-4 NW ökar bekvämligheten genom att inkludera PowerLoad™ reagens för att underlätta cellladdning. De Fluo-4 Direct™ Calcium Assay Kit liknar Fluo-4 NW genom att det är formulerat med PowerLoad™ för enkel cellladdning, men unik genom att den kan användas i närvaro av kompletta odlingsmedier och kommer effektivt att undertrycka bakgrundsfluorescens utan att offra den specifika cellulära fluorescens som genereras i analysen.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring |
|
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Kalciumanalys |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys, HTS-läsare, Mikroplattläsare, Fluorescerande Imager |
| Produkttyp | Kalciumanalyssats |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Emission | Synlig |
| Form | Pulver |
| Modifiering | Kemikalie |
| Mostrar más |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido