Läs mer
Molecular Probes™ Fluo-4 NW kalciumanalyssats
Produktkod. 10266762
Change view
Kvantitet:
10 mikroplattor
100 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10266762 10 mikroplattor Varje
10135132 100 mikroplattor 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10266762 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer F36206
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fluo-4 NW Kalciumanalyskit
Fluo-4 NW (No-Wash) kalciumassay Kits erbjuder en egen kalciumassayformulering som varken kräver wash-steg eller läckmedelsfärg. Fluo-4 NW-assay uppnår större ökningar i fluorescensintensitet än standard-fluo-3 och fluo-4-assays med wash-steg. Att eliminera wash-steget resulterar i lägre variation och högre Z'-värden än standard-fluo-4-assay, samtidigt som det ger en enklare och snabbare assay.
Fluo-4NW-indikatorn är icke-fluorescerande och stabil i pH 7 – 7,5-bufferten i flera timmar, så spontan omvandling till Ca2+-känslig form är inte en betydande källa till bakgrundsfluorescens. Bidrag till baslinjefluorescens från tillväxtmediet (t.ex. esterasaktivitet, proteiner som interagerar med intressanta receptorer eller fenolrött) elimineras genom att ta bort mediet innan indikatorfärgen tillsätts i brunnarna.
En annan källa till potentiell fluorescens utanför cellerna är extrudering av indikatorn ur cellen via organiska anjontransportörer. Probenecid används ofta för att hämma denna transport och minska baslinjesignalen. Vi har syntetiserat en proprietär vattenlöslig probenecid, som levereras med Fluo-4 NW Calcium Assay Kits. Denna form av probenecid har fördelen att den är lätt att lösa i buffert och säkrare att använda än den fria syran, som kräver kaustik 1 M NaOH för att lösas upp. Fluo-4 NW Calcium Assay Kit är designade för mikroplattor och HTS, och analysen kan utföras på både vidhäftande och icke-adherenta celler.
Fluo-4 AM är en fluorescerande Ca+2-indikator som används i stor utsträckning för cellmätning av agoniststimulerad och antagonist-hämmad kalciumsignalering i högkapacitetsscreening (HTS). Dess synliga våglängdsexcitation (kompatibel med argonjonlaserkällor), höga känslighet och stora fluorescensökning vid bindning av Ca2+ har gjort den till den föredragna indikatorn för att karakterisera G-proteinkopplad –receptor (GPCR) farmakologi och funktion. Dessa egenskaper har gjort fluo-4 AM attraktivt inte bara för mikroplattscreening utan även för mikroskopi och flödescytometri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Kalciumindikator
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Produkttyp Staining
Typ av färg Fluo-4NW
Excitationsvåglängdsområde 480 to 495 nm
Kvantitet 10 mikroplattor
Frakt skick Rumstemperatur
Emissionsvåglängdsområde 510 to 525 nm
Excitationsvåglängd 494 nm
Emissionsvåglängd 516 nm