Beskrivning
MW 740,6 Da, renhet >98%. Fluo-5 AM är en analog till Fluo-4 med reducerad kalciumbindningsaffinitet (Kd = 2,3 μM). Lämplig för att upptäcka intracellulära kalciumnivåer i intervallet 1 μM till 1 mM. Celler kan laddas med Fluo-5 AM genom att tillsätta den lösta indikatorn direkt till celler i odlingsskålar.
Fluo-5 AM har excitations- och emissionsvåglängder vid 494 respektive 516 nm. Kompatibel med excitation med argonjonlasrar vid 488 nm. Fluorescensen upphör 100 >gånger vid bindning av kalcium.
.Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 x 50μ g |
| Regulatorisk status | RUO |