Läs mer
Fluocinolone Acetonide-21-aldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluocinolone acetonide-21-aldehyde |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,11,13-14,16-17,19,29H,8-10H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Formel vikt | 450.1854 |
| Procent renhet | >95% |