Läs mer
Fluocinolone Acetonide-21-carboxylic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluocinolone acetonide-21-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28F2O7/c1-20(2)32-17-9-12-13-8-15(25)14-7-11(27)5-6-21(14,3)23(13,26)16(28)10-22(12,4)24(17,33-20)18(29)19(30)31/h5-7,12-13,15-17,28H,8-10H2,1-4H3,(H,30,31)/t12-,13-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 466.1803 |