Läs mer
Fluocinolone (Acetonide), MedChemExpress
Beskrivning
Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluocinolone (Acetonide) |
| CAS | 67-73-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H30F2O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM) |
| LEDER | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.49 |
| Formel vikt | 452.49 |
| Visa mer |