Läs mer
Fluocinolone Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluocinolone Acetonide |
| CAS | 67-73-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24 H30 F2 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Fluocinolone acetonide, 6α,9-Difluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,9-difluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-difluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (6CI,8CI), (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 16α,17α-Isopropylidene-6α,9α-difluoro-1,4-pregnadiene-11β,16α,17α,21-tetrol-3,20-dione, 6α,9-Difluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cyclic 16,17 acetal with acetone, 6α,9-Difluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17α-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9α-Difluoro-11β,16α,17α,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 16,17-acetonide, 6α,9α-Difluoro-16α,17α-isopropylidenedioxy-Δ1-hydrocortisone, 6α,9α-Difluoro-16α-hydroxyprednisolone 16,17-acetonide, 6α-Fluorotriamcinolone acetonide, Coriphate, Cortiplastol, Dermalar, Dermatin, Dermatin (steroid), Fluocinolone 16,17-acetonide, Fluocinolone 16α,17α-acetonide, Fluonid, Fluovitef, Fluovitif, Fluvean, Fluzon, Iluvien, Jellin, Localyn, Localyn Syntex, NSC 92339, Percutina, Prodermin, RS 1401AT, Radiocin, Retisert, Sinaflan, Sinalar, Synaflan, Synalar, Synamol, Synandone, Synandrone, Synemol, Synotic, Synsac |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S,19S)-12,19-difluoro-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.49 |
| Visa mer |