Läs mer
Fluocinolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluocinolone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26F2O6/c1-18-4-3-10(25)5-13(18)14(22)6-12-11-7-15(26)21(29,17(28)9-24)19(11,2)8-16(27)20(12,18)23/h3-5,11-12,14-16,24,26-27,29H,6-9H2,1-2H3/t11-,12-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 412.1697 |
| Procent renhet | >95% |