Läs mer
Fluocortolone Acetate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fluocortolone Acetate |
| CAS | 1176-82-5 |
| Molekylformel | C24H31FO5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 21-Acetoxy-6alpha-fluoro-11beta-hydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Acetoxyfluocortolone, (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-6-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31FO5/c1-12-7-16-15-9-18(25)17-8-14(27)5-6-23(17,3)22(15)19(28)10-24(16,4)21(12)20(29)11-30-13(2)26/h5-6,8,12,15-16,18-19,21-22,28H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21-,22-,23+,24+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17S)-6-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.5 |
| Formel vikt | 418.2156 |