Läs mer
Fluometuron-4-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317683
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317683 1 ml
1 options
Produktkod. 30317683 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13730800AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluometuron-4-hydroxy
CAS 696617-92-2
Analyt- eller komponentnamn Fluometuron-4-hydroxy
Frakt skick +20°C
Molekylformel C10 H11 F3 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Urea, N'-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N,N-dimethyl-, N'-[4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N,N-dimethylurea, CGA 13211
InChI formel InChI=1S/C10H11F3N2O2/c1-15(2)9(17)14-6-3-4-8(16)7(5-6)10(11,12)13/h3-5,16H,1-2H3,(H,14,17)
LEDER CN(C)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1-dimethylurea
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 248.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 248.0773 g/mol