Läs mer
Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321945
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321945 1 ml
1 options
Produktkod. 30321945 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13730700AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy
CAS 1174758-88-3
Analyt- eller komponentnamn Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy
Frakt skick +20°C
Molekylformel C8 H7 F3 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Urea, N-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, CGA 236431
InChI formel InChI=1S/C8H7F3N2O2/c9-8(10,11)5-3-4(13-7(12)15)1-2-6(5)14/h1-3,14H,(H3,12,13,15)
LEDER NC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn [4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 220.148
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 220.046 g/mol