Beskrivning
- Extra retention och selektivitet för halogenerade föreningar
- Utmärkt för taxananalys
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Porstorlek | 100Å |
| USP typ | L43 |
| Stationär fas | Fluorerad PFP |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 12% |
| Kolumntyp | Fluofas, taxananalys |
| Visa mer |