Läs mer
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC Column
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
- Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
- Funktioner av Fluophase RP (perfluorohexyl) fast fas
- Perfluorerade faser ger unik selektivitet
- Extra retention och selektivitet för halogenerade föreningar
- Utmärkt för taxananalys
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Porstorlek | 100Å |
| Stationär fas | Perfluorhexyl |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 10% |
| Kolumntyp | Fluofas, taxananalys |
| Endcapped | Ja |
| Visa mer |