Läs mer
Fluopimomide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluopimomide |
| CAS | 1309859-39-9 |
| Molekylformel | C15 H8 Cl F7 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methoxybenzamide, 2-[(2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methoxy)benzamidomethyl]-3-chloro-5-trifluoromethylpyridine, Fluopimomide, Fumijunxianan, Fumijunxian'an, LH 2010A, LH 2010A (pesticide) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8ClF7N2O2/c1-27-13-11(19)9(17)8(10(18)12(13)20)14(26)25-4-7-6(16)2-5(3-24-7)15(21,22)23/h2-3H,4H2,1H3,(H,25,26) |
| LEDER | COc1c(F)c(F)c(C(=O)NCc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methyl]-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.678 |
| Formel vikt | 416.0163 |