Läs mer
Fluopyram-bensamid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323621
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30323621 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30323621 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13743100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluopyram-benzamide
CAS 360-64-5
Analyt- eller komponentnamn Fluopyram-benzamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H6 F3 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym o-Toluamide, α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzamide
InChI formel InChI=1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)benzamid
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 189.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 189,0401 g/mol