Läs mer
Fluopyram, MedChemExpress
Beskrivning
Fluopyram is a succinate dehydrogenase inhibitor fungicide, inhibits the growth of F. virguliforme isolates with mean EC50 of 3.35 μg/mL.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluopyram |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 658066-35-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H11ClF6N2O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (315.09 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(CCNC(C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)=O)N=C1 |
| Visa mer |