Läs mer
Fluopyram, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluopyram |
| CAS | 658066-35-4 |
| Molekylformel | C16 H11 Cl F6 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Fluopyram |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11ClF6N2O/c17-12-7-9(15(18,19)20)8-25-13(12)5-6-24-14(26)10-3-1-2-4-11(10)16(21,22)23/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,24,26) |
| LEDER | FC(F)(F)c1cnc(CCNC(=O)c2ccccc2C(F)(F)F)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | N-[2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethyl]-2-(trifluoromethyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.71 |
| Formel vikt | 396.0464 |