Läs mer
Fluoranthen, 98 %
Produktkod. 10102390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10102390 100 g Glasflaska 100g
10182380 25 g Glasflaska 25g
10646112 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10102390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119171000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 206-44-0 | C16H10 | 202,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206-44-0
Molekylformel C16H10
Molekylvikt (g/mol) 202.26
MDL-nummer MFCD00001184
InChI-nyckel GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym idryl, 1,2-benzacenaphthene, benzo jk fluorene, rcra waste number u120, 1,2-1,8-naphthylene benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthalenediyl, 1,2-1,8-naphthalenediyl benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthylene, benzo j,k fluorene
PubChem CID 9154
ChEBI CHEBI:33083
IUPAC-namn fluoranten
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoranthene
Namnnotering 98%
Smältpunkt 109,0 °C till 111,0 °C
Färg Beige-grå till grön-gul eller gul
Kokpunkt 384,0 °C
Flampunkt >100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, I, 344
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter, aceton och bensen
Formel vikt 202.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluoranthene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.