Läs mer
Fluoranthene-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoranthene D10 |
| CAS | 93951-69-0 |
| Molekylformel | C16 2H10 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Fluoranthene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Fluoranthene-d10 (9 CI), Perdeuterated fluoranthene, [10-2 H]Fluoranthene, Fluoranthene-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c34 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriofluoranthene |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.31 |
| Formel vikt | 212.141 g/mol |
| Visa mer |