Läs mer
Fluoranthen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322439
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30322439 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 30322439 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC20795000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoranthene
CAS 206-44-0
Analyt- eller komponentnamn Fluoranthene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H10
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
InChI formel InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Lösningstyp Snyggt
LEDER c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
IUPAC-namn fluorantenet
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 202,0783 g/mol