Läs mer
Fluoranthen, TRC
Produktkod. 30134640
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134640 25 g
30012167 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF46199025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206-44-0
Molekylformel C16 H10
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Synonym Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
IUPAC-namn fluorantenet
LEDER c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoranthene
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Formel vikt 202.0783