Läs mer
Fluoren-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoren-1-ol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-13-7-3-6-11-10-5-2-1-4-9(10)8-12(11)13/h1-7,14H,8H2 |
| Formel vikt | 182.0732 |