Läs mer
Fluoren-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoren-3-ol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c14-11-6-5-10-7-9-3-1-2-4-12(9)13(10)8-11/h1-6,8,14H,7H2 |
| Formel vikt | 182.0732 |
| Procent renhet | >95% |