Läs mer
Fluorene-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorene-13C6 |
| CAS | 1189497-69-5 |
| Molekylformel | 13C6 C7 H10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Fluorene 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1+1,3+1,5+1,7+1,10+1,12+1 |
| LEDER | C1[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 9H-fluorene |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.17 |
| Formel vikt | 172.0984 |