Läs mer
Fluoren-2-boronsyra pinakolester, 95 %
Produktkod. 15428417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428417 5 g 5g
15418417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51947.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 922706-40-9 | C19H21BO2 | 292,185 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 922706-40-9
Molekylformel C19H21BO2
Molekylvikt (g/mol) 292.185
MDL-nummer MFCD16294548
InChI-nyckel WVJQQLZHOADEAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, amtb249, 4,4,5,5-tetramethyl-2-9h-fluorene-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 56925000
IUPAC-namn 2-(9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 292.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.