Läs mer
Fluoren-2-karboxaldehyd, 99 %
Produktkod. 11492717
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492717 100 g 100g
11472717 5 g 5g
11482717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14911.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 30084-90-3 | C14H10O | 194,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30084-90-3
Molekylformel C14H10O
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00001123
InChI-nyckel MNQGEQSXFDKAPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorenecarboxaldehyde, fluorene-2-carboxaldehyde, fluorene-2-carbaldehyde, 9h-fluorene-2-carboxaldehyde, 2-formylfluorene, 2-fluorencarbaldehyd, 2-fluorenecarboaldehyde, acmc-1cjjq, 4-07-00-01656 beilstein handbook reference, #
PubChem CID 34804
IUPAC-namn 9H-fluoren-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorene-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 82 °C till 86 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2255852
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 194.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.