Läs mer
Fluoren-9-ättiksyra, 99+%
Produktkod. 11483048
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483048 5 g 5g
11473048 1 g 1g
11493048 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18772.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 6284-80-6 | C15H12O2 | 224,259 g/mol
Det användes vid framställning av pyrokininklass av insektsneuropeptider. Det användes också vid framställning av N-(9-fluorenacetyl)-L-leucin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den användes vid framställning av pyrokininklass av insektsneuropeptider. Det användes också vid framställning av N-(9-fluorenacetyl)-L-leucin.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6284-80-6
Molekylformel C15H12O2
Molekylvikt (g/mol) 224.259
MDL-nummer MFCD00013262
InChI-nyckel WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
PubChem CID 94852
IUPAC-namn 2-(9H-fluoren-9-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorene-9-acetic acid
Smältpunkt 133 °C till 135 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 224.26
Procent renhet ≥99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.