Läs mer
Fluoren-9-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410837
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410837 5 g 5g
11420837 25 g 25g
11430837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23224.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1989-33-9 | C14H10O2 | 210.232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1989-33-9
Molekylformel C14H10O2
Molekylvikt (g/mol) 210.232
MDL-nummer MFCD00001136
InChI-nyckel DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid
PubChem CID 74809
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Fluorene-9-carboxylic acid
Smältpunkt 226°C to 232°C
Flampunkt 230°C (446°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1911728
Formel vikt 210.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.