Läs mer
Fluoren-9-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11430837
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430837 100 g 100g
11410837 5 g 5g
11420837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11430837 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23224.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 1989-33-9 | C14H10O2 | 210,232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1989-33-9
Molekylformel C14H10O2
Molekylvikt (g/mol) 210.232
MDL-nummer MFCD00001136
InChI-nyckel DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid
PubChem CID 74809
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Fluorene-9-carboxylic acid
Smältpunkt 226 °C till 232 °C
Flampunkt 230 °C (446 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1911728
Formel vikt 210.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.