Läs mer
Fluoren, 98+%
Beskrivning
Fluoren används vid framställning av färgämnen såsom 2,7-dijodfluoren, 2-aminofluoren och 3,6-bis-(dimetylamino)fluor samt hartser. Det fungerar som en prekursor till andra fluorenföreningar och för att framställa fluorenon. Det används i studien av utvinning av specifika halvledande enkelväggiga kolnanorör. Dess polymer, polyfluoren, används i elektriskt ledande och elektroluminescerande samt i solceller. Utöver detta används den som en luminofor oorganiska lysdioder
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fluoren används vid framställning av färgämnen såsom 2,7-dijodfluoren, 2-aminofluoren och 3,6-bis-(dimetylamino)fluor samt hartser. Det fungerar som en prekursor till andra fluorenföreningar och för att framställa fluorenon. Det används i studien av utvinning av specifika halvledande enkelväggiga kolnanorör. Dess polymer, polyfluoren, används i elektriskt ledande och elektroluminescerande samt i solceller. Utöver detta används den som luminofor oorganiska lysdioder
. Löslighet
Löslig i varm alkohol, eter, bensen och isättika. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorene |
| Smältpunkt | 113 °C till 117 °C |
| Densitet | 1.202 |
| Kokpunkt | 295 °C |
| Flampunkt | 151 °C (303 °F) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1363491 |
| Merck Index | 14,4155 |
| Löslighetsinformation | Löslig i het alkohol, eter, bensen och glaciärättiksyra. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.