Läs mer
Fluoren, 98+%
Produktkod. 10437750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10437750 500 g Plastflaska 500g
10573321 25 g Plastflaska 25g
10513901 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10437750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156135000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-73-7 | C13H10 | 166,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-73-7
Molekylformel C13H10
Molekylvikt (g/mol) 166.22
MDL-nummer MFCD00001111
InChI-nyckel NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene, diphenylenemethane, o-biphenylenemethane, 2,3-benzindene, 2,2'-methylenebiphenyl, o-biphenylmethane, methane, diphenylene, fluoren, fluorenyl radical, flourene
PubChem CID 6853
ChEBI CHEBI:28266
IUPAC-namn 9H-fluoren
LEDER C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorene
Namnnotering 98%
Smältpunkt 112.0°C to 116.0°C
Färg Brun till vit
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 298.0°C
Flampunkt 151°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 05, 625
Merck Index 15, 4187
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and carbon disu,freely soluble in glacial acetic acid
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.