Läs mer
Fluoren-d10, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12999244 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad ampull av glas
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12999244 1 mL Bärnstensfärgad ampull av glas 1ml
1 options
Produktkod. 12999244 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2036
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Fluoren-d1081103-79-91000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorene-d10
Förpackning Bärnstensfärgad ampull av glas
Kvantitet 1 mL
CAS 81103-79-9, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C13H10
Synonym fluorene-d10, 2 h?? fluorene, fluorene d10, fluorene-d10, analytical standard, fluorene d10 10 microg/ml in cyclohexane, fluorene-d10, 98 atom % d cp
InChI-nyckel NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
LEDER C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-dekadeuteriofluoren
Molekylvikt (g/mol) 176.284
PubChem CID 6913203
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorene-d10
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning